Aktivkohle, Pulver (totale Asche max 4%)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
33302.22 33302.36 33302.A3
33302.22EA 34.8 EUR
33302.22 33302.36 33302.A3
Aktivkohle, Pulver (totale Asche max 4%)
Aktivkohle
CAS No.: 7440-44-0 Appearance: Black UN No.: 1362 MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3550
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818