Aktivkohle -4+8 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
43118.22 43118.A3 43118.36
43118.22EA 37.6 EUR
43118.22 43118.A3 43118.36
Aktivkohle -4+8 mesh
Aktivkohle
MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3550
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818