Aktivkohle, Pulver, Norit® GSX, mit Schwefelsäure gewaschen, wasserdampfaktiviert und mit Säure gewaschen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
L11860.22 L11860.36 L11860.0P L11860.A3
L11860.22EA 30.3 EUR
L11860.22 L11860.36 L11860.0P L11860.A3
Aktivkohle, Pulver, Norit® GSX, mit Schwefelsäure gewaschen, wasserdampfaktiviert und mit Säure gewaschen
Aktivkohle
CAS No.: 7440-44-0 UN No.: 1362 MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3550
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818