Aktivkohle, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02183.1000 1.02183.9018
1.02183.1000EA 99.4 EUR
1.02183.1000 1.02183.9018
Aktivkohle, Supelco®
Aktivkohle
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3550 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818