Aktivkohle, Pulver, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
22637.293EA 214 EUR
22637.293 22637.415
Aktivkohle, Pulver, GPR RECTAPUR®
Aktivkohle
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3550
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Durchschnittliche Teilchengröße Max. 80 µm
Glührückstand Max. 6 %
Wasser Max. 10 %