Aktivkohle, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
05112-100G
05112-500G
05112-100GEA
177
EUR
05112-100G
05112-500G
Aktivkohle, Supelco®
Aktivkohle
Formel:
C Molecular Weight: 12,01 g/mol Schmelzpunkt: 3550 °C Dichte: 2 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1362 ADR: 4.2,III REACH: 01-2119488894-16 Merck Index: 13,01818 |