Aktivkohle, Pulver, puriss. p.a., Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
31616-250G 31616-750G
SIAL31616-250GEA 51.5 EUR
SIAL31616-250G SIAL31616-750G
Aktivkohle, Pulver, puriss. p.a., Supelco®
Aktivkohle
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3550
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818