Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 2 mm (0.08 in) Type 2
Lieferant: Thermo Scientific
37997.DJ 37997.DM 37997.DR
37997.DJEA 214 EUR
37997.DJ 37997.DM 37997.DR
Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 2 mm (0.08 in) Type 2
Glaskohlenstoff
Physical Form: ≈0.04g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818