Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 5 mm (0.2 in) Type 2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
37998.DJ 37998.DM 37998.DR
37998.DJEA 283 EUR
37998.DJ 37998.DM 37998.DR
Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 5 mm (0.2 in) Type 2
Glaskohlenstoff
Physical Form: ≈0.28g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652
Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818