Glaskohlenstoff, Pulver 0,4-12 µm Type 1
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
38001.09 38001.18 38001.30
38001.09EA 48.2 EUR
38001.09 38001.18 38001.30
Glaskohlenstoff, Pulver 0,4-12 µm Type 1
Glaskohlenstoff
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818