Glaskohlenstoff, Pulver 80-200 µm Type 1
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
38002.09
38002.18
38002.30
38002.09EA
110
EUR
38002.09
38002.18
38002.30
Glaskohlenstoff, Pulver 80-200 µm Type 1
Glaskohlenstoff
Formel:
C Molecular Weight: 12,01 g/mol Schmelzpunkt: 3652 °C Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01818 |