Glaskohlenstoff, sphärische Pulver 0,4-12 µm Type 1
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
38004.09
38004.18
38004.30
38004.09EA
73.6
EUR
38004.09
38004.18
38004.30
Glaskohlenstoff, sphärische Pulver 0,4-12 µm Type 1
Glaskohlenstoff
Formel:
C Schmelzpunkt: 3652 °C Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01818 |