Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 1 mm (0.04 in) Type 1
Lieferant: Thermo Scientific
38009.DJ 38009.DM 38009.DR
38009.DJEA 180 EUR
38009.DJ 38009.DM 38009.DR
Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 1 mm (0.04 in) Type 1
Glaskohlenstoff
Physical Form: ≈0.01g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818