Glaskohlenstoff, Teller, Dicke 1 mm (0.04 in) Type2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38021.FI 38021.GH
38021.FIEA 439 EUR
38021.FI 38021.GH
Glaskohlenstoff, Teller, Dicke 1 mm (0.04 in) Type2
Glaskohlenstoff
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652
Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818