Glaskohlenstoff, Teller, Dicke 2 mm (0.08 in) Type2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38022.FI 38022.GH
38022.FIEA 380 EUR
38022.FI 38022.GH
Glaskohlenstoff, Teller, Dicke 2 mm (0.08 in) Type2
Glaskohlenstoff
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652
Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818