Glaskohlenstoff, Teller, Dicke 4 mm (0.16 in) Type 2
Lieferant: Thermo Scientific
38023.FI 38023.GH 38023.FF
38023.FIEA 403 EUR
38023.FI 38023.GH 38023.FF
Glaskohlenstoff, Teller, Dicke 4 mm (0.16 in) Type 2
Glaskohlenstoff
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818