Glaskohlenstoff, Teller, Dicke 2 mm (0.08 in) Type 1
Lieferant: Thermo Scientific
38025.FI 38025.GH
38025.FIEA 337 EUR
38025.FI 38025.GH
Glaskohlenstoff, Teller, Dicke 2 mm (0.08 in) Type 1
Glaskohlenstoff
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818