Glaskohlenstoff, Teller, Dicke 3 mm (0.1 in) Type 1
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42821.FF 42821.FI 42821.GH
42821.FFEA 135 EUR
42821.FF 42821.FI 42821.GH
Glaskohlenstoff, Teller, Dicke 3 mm (0.1 in) Type 1
Glaskohlenstoff
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652
Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable