Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 3 mm (0.1 in) Type 1
Lieferant: Thermo Scientific
42822.DJ 42822.DM 42822.DR
42822.DJEA 227 EUR
42822.DJ 42822.DM 42822.DR
Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 3 mm (0.1 in) Type 1
Glaskohlenstoff
Physical Form: ≈0.11g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818