Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Lieferant: Thermo Scientific
42824.DJ 42824.DM 42824.DT 42824.DR
42824.DJEA 238 EUR
42824.DJ 42824.DM 42824.DT 42824.DR
Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 3 mm (0.1 in) Type 2
Glaskohlenstoff
Physical Form: ≈0.10g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818