Graphit (natürlich) ≥99,9995% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
14735.TA 14735.TB 14735.TC 14735.TD
14735.TAEA 67.2 EUR
14735.TA 14735.TB 14735.TC 14735.TD
Graphit (natürlich) ≥99,9995% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Graphit
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560