Graphit ≥99,9995% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 305mm (12in), Ø 3.05mm (0.12in)
Lieferant: Thermo Scientific
40765.KM 40765.KN
40765.KMEA 239 EUR
40765.KM 40765.KN
Graphit ≥99,9995% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 305mm (12in), Ø 3.05mm (0.12in)
Graphit
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560