Graphit ≥99,9995% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
40798.TA 40798.TB 40798.TC 40798.TD
40798.TAEA 62.3 EUR
40798.TA 40798.TB 40798.TC 40798.TD
Graphit ≥99,9995% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Graphit
Formel: C
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560