Graphit ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.4 mm (0.015 in)
Lieferant: Thermo Scientific
42952.CGEA 125 EUR
42952.CG 42952.VA 42952.VU
Graphit ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.4 mm (0.015 in)
Graphit
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560