Graphit ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42953.CG
42953.VA
42953.VU
42953.CGEA
139
EUR
42953.CG
42953.VA
42953.VU
Graphit ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Graphit
Purity: 99.8%
MDL No.: MFCD00144065
Formel:
C Molecular Weight: 12.01 g/mol Schmelzpunkt: 3827 Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144065 CAS-Nummer: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |