Graphit (natürlich) ≥99,8% (Metall-Basis), Schuppen -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
43209.A1 43209.30 43209.18
43209.A1EA 128 EUR
43209.A1 43209.30 43209.18
Graphit (natürlich) ≥99,8% (Metall-Basis), Schuppen -325 mesh
Graphit
Purity: 99.8% CAS No.: 7782-42-5 Physical Form: Flakes Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560