Graphit ≥99% (Metall-Basis), Schuppen ∼ 7-10 µm
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
43480.A1 43480.30
43480.A1EA 118 EUR
43480.A1 43480.30
Graphit ≥99% (Metall-Basis), Schuppen ∼ 7-10 µm
Graphit
Purity: 99% Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560