Graphit, plattiertes, stark ausgerichtetes pyrolytisches Graphit (HOPG) 10x10x(1.6 min) mm (0.394x0.394x0.079 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43835.KF 43835.KJ
43835.KFEA 591 EUR
43835.KF 43835.KJ
Graphit, plattiertes, stark ausgerichtetes pyrolytisches Graphit (HOPG) 10x10x(1.6 min) mm (0.394x0.394x0.079 in)
Graphit
Physical Form: 0.8 +/-0.2° mosaic angle MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3827
Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560