Graphit, Pulver, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
24489.363EA 239 EUR
24489.363 24489.460
Graphit, Pulver, TECHNICAL
Graphit
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht