Silicium ≥99,9999% (Metall-Basis), polykristalline Stangen, unpoliert, Ø 1.6cm (0.6 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
36376.DM 36376.HF
36376.DMEA 340 EUR
36376.DM 36376.HF
Silicium ≥99,9999% (Metall-Basis), polykristalline Stangen, unpoliert, Ø 1.6cm (0.6 in)
Silicium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ≈4.68g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formel: Si
Molecular Weight: 28,09 g/mol
Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1410 °C
Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635