Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), reine granulare Poly-Feinanteile
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
38542.14
38542.22
38542.14EA
44.5
EUR
38542.14
38542.22
Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), reine granulare Poly-Feinanteile
Silicium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-21-3
Physical Form: ~1/4in and down (fm chunks to powder)
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085311
Formel:
Si Molecular Weight: 28,09 g/mol Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1410 °C Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085311 CAS-Nummer: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 Merck Index: 12,08635 |