Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Teller, Dicke 9.5 mm (0.37 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
39110.FF
39110.FI
39110.FFEA
128
EUR
39110.FF
39110.FI
Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Teller, Dicke 9.5 mm (0.37 in)
Silicium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-21-3
Physical Form: ≈14.32g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085311
Formel:
Si Molecular Weight: 28,09 g/mol Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1410 °C Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085311 CAS-Nummer: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 Merck Index: 12,08635 |