Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Teller, Dicke 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
39112.FF 39112.FI 39112.GH
39112.FFEA 118 EUR
39112.FF 39112.FI 39112.GH
Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Teller, Dicke 6.35 mm (0.25 in)
Silicium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-21-3 Physical Form: ≈9.54g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085311
Formel: Si
Molecular Weight: 28,09 g/mol
Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1410 °C
Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635