Zinn ≥99,8% (Metall-Basis), Barren 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Stanniol
00929.KF 00929.KJ
00929.KFEA 117 EUR
00929.KF 00929.KJ
Zinn ≥99,8% (Metall-Basis), Barren 2.54x0.95x30.5 cm (1.0x0.37x12.0 in)
Zinn
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Cast ingot, dimensions are approximate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Molecular Weight: 118.71 g/mol
Siedepunkt: 2270
Schmelzpunkt: 232
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587