Zinn ≥99,9985% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Länge 160 mm, Ø 6 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11472.DP 11472.HS
11472.DPEA 167 EUR
11472.DP 11472.HS
Zinn ≥99,9985% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Länge 160 mm, Ø 6 mm (0.2 in)
Zinn
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈2.06g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587