Antimon ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® 1.5-5 mm (0.06-0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
00428.06 00428.14 00428.22
00428.06EA 49.6 EUR
00428.06 00428.14 00428.22
Antimon ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® 1.5-5 mm (0.06-0.2 in)
Antimony
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formel: Sb
Siedepunkt: 1637 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 630 °C
Dichte: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134030
CAS-Nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733