Antimon ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
11071.09 11071.18 11071.30
11071.09EA 86.2 EUR
11071.09 11071.18 11071.30
Antimon ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Antimony
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formel: Sb
Siedepunkt: 1637 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 630 °C
Dichte: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134030
CAS-Nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733