Antimon ≥99,8% (Metall-Basis), gebrochener Stab, Länge various, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
45047.A3 45047.36
45047.A3EA 686 EUR
45047.A3 45047.36
Antimon ≥99,8% (Metall-Basis), gebrochener Stab, Länge various, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Antimony
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-36-0 Physical Form: Broken pieces from cast rod Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formel: Sb
Molecular Weight: 121.76 g/mol
Siedepunkt: 1637
Schmelzpunkt: 630
Dichte: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134030
CAS-Nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00733