Arsen ≥99,9999% (Metall-Basis), polykristalliner Brocken, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
13375.09 13375.14 13375.22 13375.A1
13375.09EA 103 EUR
13375.09 13375.14 13375.22 13375.A1
Arsen ≥99,9999% (Metall-Basis), polykristalliner Brocken, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Arsenic
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-38-2 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless UN No.: 1558 MDL No.: MFCD00085309
Formel: As
Schmelzpunkt: 817 °C
Dichte: 5,727 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085309
CAS-Nummer: 7440-38-2
EINECS: 213-148-6
UN: 1558
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00832