Bismut ≥99,998% (Metall-Basis), Nadeln 1-5 cm, Länge 1-5 cm (0.4-2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Wismut
10109.22 10109.36 10109.A3
10109.22EA 75 EUR
10109.22 10109.36 10109.A3
Bismut ≥99,998% (Metall-Basis), Nadeln 1-5 cm, Länge 1-5 cm (0.4-2 in)
Bismut
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Approximately 1.5mm diameter Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Molecular Weight: 208.98 g/mol
Siedepunkt: 1490
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Dichte: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297