Bismut ≥99,99% (Metall-Basis), Stücke ≤ 10 cm (3.9 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Wismut
12208.30 12208.A1 12208.A7
12208.30EA 99.8 EUR
12208.30 12208.A1 12208.A7
Bismut ≥99,99% (Metall-Basis), Stücke ≤ 10 cm (3.9 in)
Bismut
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Molecular Weight: 208.98 g/mol
Siedepunkt: 1490
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Dichte: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297