Bismut ≥99,999% (Metall-Basis), polykristalliner Brocken, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Wismut
14442.22 14442.36 14442.A3
14442.22EA 72 EUR
14442.22 14442.36 14442.A3
Bismut ≥99,999% (Metall-Basis), polykristalliner Brocken, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Bismut
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Molecular Weight: 208.98 g/mol
Siedepunkt: 1490
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Dichte: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297