Bismut ≥99,999% (Metall-Basis), sphärische Granalien 1-5 mm (0.04-0.20 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Wismut
Unter Argon in Ampullen verpackt
38619.09
38619.18
38619.09EA
177
EUR
38619.09
38619.18
Bismut ≥99,999% (Metall-Basis), sphärische Granalien 1-5 mm (0.04-0.20 in)
Bismut
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Ampouled under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Formel:
Bi Molecular Weight: 208.98 g/mol Siedepunkt: 1490 Schmelzpunkt: 271…272 °C Dichte: 9.78 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134033 CAS-Nummer: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Merck Index: 12,01297 |