Bismut ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Wismut
41636.FF 41636.FI
41636.FFEA 498 EUR
41636.FF 41636.FI
Bismut ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Bismut
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈6.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Siedepunkt: 1490 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297