Bismut ≥99,997% (Metall-Basis), Granulat 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Wismut
unter Argon abgefüllt
44807.22 44807.36 44807.A3
44807.22EA 153 EUR
44807.22 44807.36 44807.A3
Bismut ≥99,997% (Metall-Basis), Granulat 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Bismut
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Packaged under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Molecular Weight: 208.98 g/mol
Siedepunkt: 1490
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Dichte: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297