Bismut ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Wismut
10111.36 10111.22
10111.36EA 222 EUR
10111.36 10111.22
Bismut ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Bismut
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Apparent density 3.2-4.0g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Molecular Weight: 208.98 g/mol
Siedepunkt: 1490
Dichte: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,01297