Bismut ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Wismut
10766.06 10766.14 10766.22
10766.06EA 92.3 EUR
10766.06 10766.14 10766.22
Bismut ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Bismut
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Molecular Weight: 208.98 g/mol
Siedepunkt: 1490
Dichte: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,01297