Bismut, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Wismut
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
265462-100G
265462-500G
SIAL265462-100GEA
76.1
EUR
SIAL265462-100G
SIAL265462-500G
Bismut, Pulver, Sigma-Aldrich®
Bismut
Formel:
Bi Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00134033 CAS-Nummer: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III |