Schwefel 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Sulfur
199930100 199930500 199932500
ACRO199930100EA 42.2 EUR
ACRO199930100 ACRO199930500 ACRO199932500
Schwefel 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Schwefel
Formel: S
Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 168 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085316
CAS-Nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Pieces
Particle size ≤12 mm
Total trace metal impurities ≤0.001 %