Schwefel 99.5%, resublimiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sulfur
201250025
201250250
ACRO201250025EA
119
EUR
ACRO201250025
ACRO201250250
Schwefel 99.5%, resublimiert
Schwefel
Formel:
S Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 114 °C Dichte: 2,36 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085316 CAS-Nummer: 7704-34-9 EINECS: 231-722-6 UN: 1350 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,09059 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Assay | ≥99.4 % |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
Free acid (H2SO4) | ≤0.02 % |
Free alkali (NaOH) | ≤0.01 % |